Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 804 EUR
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203714
Núm. CAS: 86971-83-7