Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470833-1G OR470833-5G
APOSOR470833-1GEA 459 EUR
APOSOR470833-1G APOSOR470833-5G
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Formula: C₂₁H₂₈N₂O₆
MW: 404.457 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23702003
Núm. CAS: 313491-20-2