2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Proveedor: Apollo Scientific
OR470851-1G OR470851-250MG
APOSOR470851-1GEA 2020 EUR
APOSOR470851-1G APOSOR470851-250MG
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Formula: C₁₅H₂₂N₂
MW: 230,349 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223500
Núm. CAS: 1086395-71-2