4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 397 EUR
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24501863
Núm. CAS: 1333231-02-9