3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR470876-5G OR470876-1G
APOSOR470876-5GEA 804 EUR
APOSOR470876-5G APOSOR470876-1G
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24394632
Núm. CAS: 2882-18-0