6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470889-1G OR470889-250MG
APOSOR470889-1GEA 119 EUR
APOSOR470889-1G APOSOR470889-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257989
Núm. CAS: 875293-89-3