3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
OR470893-1G OR470893-5G
APOSOR470893-1GEA 1220 EUR
APOSOR470893-1G APOSOR470893-5G
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Formula: C₁₉H₂₃ClO₃S
MW: 366,902 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27959537
Núm. CAS: 1394138-49-8