Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470911-1G OR470911-250MG
APOSOR470911-1GEA 1730 EUR
APOSOR470911-1G APOSOR470911-250MG
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257.283 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071869
Núm. CAS: 122019-53-8