Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470912-1G OR470912-5G
APOSOR470912-1GEA 0 EUR
APOSOR470912-1G APOSOR470912-5G
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13192255
Núm. CAS: 205448-65-3