3-(Boc-amino)-2-butanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470923-1G OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA 1940 EUR
APOSOR470923-1G APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20232888
Núm. CAS: 752135-63-0