Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 433 EUR
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₂
MW: 280,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257309
Núm. CAS: 1020576-70-8