6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR470937-1G OR470937-250MG OR470937-5G
APOSOR470937-1GEA 601 EUR
APOSOR470937-1G APOSOR470937-250MG APOSOR470937-5G
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11111723
Núm. CAS: 1260643-15-9