1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470943-1G OR470943-250MG
APOSOR470943-1GEA 804 EUR
APOSOR470943-1G APOSOR470943-250MG
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01845162
Núm. CAS: 7509-13-9