2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 2020 EUR
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28009326
Núm. CAS: 1313617-69-4