6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G OR470947-250MG OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA 140 EUR
APOSOR470947-1G APOSOR470947-250MG APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O
MW: 219,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213333
Núm. CAS: 7306-67-4