Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470953-1G OR470953-5G
APOSOR470953-1GEA 306 EUR
APOSOR470953-1G APOSOR470953-5G
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Formula: C₆H₁₂O₄S
MW: 180.222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12171498
Núm. CAS: 29771-85-5