4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470988-1G OR470988-250MG
APOSOR470988-1GEA 82.8 EUR
APOSOR470988-1G APOSOR470988-250MG
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001320
Núm. CAS: 99987-05-0