2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Pyrazolyl)benzyl Alcohol
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 104 EUR
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086188
Núm. CAS: 741717-59-9