3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470992-1G OR470992-5G
APOSOR470992-1GEA 256 EUR
APOSOR470992-1G APOSOR470992-5G
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24686783
Núm. CAS: 1097199-51-3