3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 306 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14652993
Núm. CAS: 856165-89-4