2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-4-isopropoxybenzoic Acid
OR470995-1G OR470995-5G
APOSOR470995-1GEA 256 EUR
APOSOR470995-1G APOSOR470995-5G
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17256599
Núm. CAS: 334018-32-5