2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470999-1G OR470999-250MG OR470999-5G
APOSOR470999-1GEA 916 EUR
APOSOR470999-1G APOSOR470999-250MG APOSOR470999-5G
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₄
MW: 198,653 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05182228
Núm. CAS: 84445-51-2