6-Chloro-5-cyanonicotinic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Chloro-5-cyanonicotinic Acid

OR471009-1G OR471009-250MG OR471009-5G
APOSOR471009-1GEA 713 EUR
APOSOR471009-1G APOSOR471009-250MG APOSOR471009-5G
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585457
Núm. CAS: 1206969-20-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR