2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 380 EUR
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Formula: C₈H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042785
Núm. CAS: 163190-79-2