1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471048-1G OR471048-250MG OR471048-5G
APOSOR471048-1GEA 87 EUR
APOSOR471048-1G APOSOR471048-250MG APOSOR471048-5G
1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Formula: C₁₅H₁₇IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072445
Núm. CAS: 473927-69-4