2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471050-5G OR471050-1G
APOSOR471050-5GEA 1060 EUR
APOSOR471050-5G APOSOR471050-1G
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Formula: C₁₂H₁₅N
MW: 173,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044248
Núm. CAS: 147-47-7