1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 0 EUR
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₇BrO
Pto. Ebullición: 130…132 °C (1 mm Hg)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01712260
Núm. CAS: 5498-31-7