N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR471067-1G OR471067-250MG
APOSOR471067-1GEA 1840 EUR
APOSOR471067-1G APOSOR471067-250MG
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Formula: C₁₂H₂₃NO₅
MW: 261,315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384776
Núm. CAS: 81505-49-9