2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR471078-5G OR471078-1G
APOSOR471078-5GEA 1120 EUR
APOSOR471078-5G APOSOR471078-1G
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705610
Núm. CAS: 861668-41-9