3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
OR471082-5G OR471082-1G
APOSOR471082-5GEA 0 EUR
APOSOR471082-5G APOSOR471082-1G
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393259
Núm. CAS: 7182-38-9