Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471083-5G OR471083-1G OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA 282 EUR
APOSOR471083-5G APOSOR471083-1G APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09961411
Núm. CAS: 13052-92-1