Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471087-1G OR471087-5G
APOSOR471087-1GEA 357 EUR
APOSOR471087-1G APOSOR471087-5G
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₅N₃O₄
MW: 171,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01105422
Núm. CAS: 20271-20-9