2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 601 EUR
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Pto. de fusión: 186…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20642581
Núm. CAS: 34173-06-3