4-(Bromomethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471097-1G OR471097-250MG
APOSOR471097-1GEA 355 EUR
APOSOR471097-1G APOSOR471097-250MG
4-(Bromomethyl)quinoline
4-(Bromomethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953523
Núm. CAS: 5632-16-6