4-Bromo-7-methylindole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-7-methyl-1H-indole
OR471099-1G OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA 133 EUR
APOSOR471099-1G APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Formula: C₉H₈BrN
MW: 210,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272256
Núm. CAS: 936092-87-4