3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR471100-100G OR471100-25G OR471100-5G
APOSOR471100-100GEA 1540 EUR
APOSOR471100-100G APOSOR471100-25G APOSOR471100-5G
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Formula: C₈H₈N₂O₅
MW: 212,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01741407
Núm. CAS: 15968-56-6