Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471103-1G OR471103-5G OR471103-250MG
APOSOR471103-1GEA 448 EUR
APOSOR471103-1G APOSOR471103-5G APOSOR471103-250MG
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Formula: C₈H₅BrN₂O₆
MW: 305,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651710
Núm. CAS: 1272756-03-2