3-Aminoindole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1h-Indol-3-amine hydrochloride
OR471108-1G
OR471108-250MG
APOSOR471108-1GEA
543
EUR
APOSOR471108-1G
APOSOR471108-250MG
3-Aminoindole hydrochloride 95%
3-Aminoindole hydrochloride
Formula:
C₈H₈N₂·ClH MW: 168,623 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800384 Núm. CAS: 57778-93-5 |