2-Amino-6-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471112-1G OR471112-250MG
APOSOR471112-1GEA 804 EUR
APOSOR471112-1G APOSOR471112-250MG
2-Amino-6-chloroquinoline
2-Amino-6-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235108
Núm. CAS: 18672-02-1