2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR471115-5G OR471115-1G
APOSOR471115-5GEA 855 EUR
APOSOR471115-5G APOSOR471115-1G
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂·ClH
MW: 272,771 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28144002
Núm. CAS: 1253955-71-3