Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471116-5G OR471116-1G
APOSOR471116-5GEA 713 EUR
APOSOR471116-5G APOSOR471116-1G
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Formula: C₆H₁₃O₅P
MW: 196,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21607028
Núm. CAS: 26530-60-9