2-Amino-6-bromobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471139-1G OR471139-5G
APOSOR471139-1GEA 313 EUR
APOSOR471139-1G APOSOR471139-5G
2-Amino-6-bromobenzamide
2-Amino-6-bromobenzamide
Formula: C₇H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18378387
Núm. CAS: 1108790-90-4