Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471146-1G OR471146-5G
APOSOR471146-1GEA 256 EUR
APOSOR471146-1G APOSOR471146-5G
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255863
Núm. CAS: 1234217-58-3