2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471152-1G OR471152-250MG
APOSOR471152-1GEA 774 EUR
APOSOR471152-1G APOSOR471152-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000843
Núm. CAS: 75860-79-6