4,5-Dichloroindole
Proveedor: Apollo Scientific
OR471155-1G OR471155-250MG
APOSOR471155-1GEA 0 EUR
APOSOR471155-1G APOSOR471155-250MG
4,5-Dichloroindole
4,5-Dichloroindole
Formula: C₈H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610777
Núm. CAS: 122509-73-3