1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine
OR471166-5G OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA 916 EUR
APOSOR471166-5G APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Formula: C₁₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 281,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05150371
Núm. CAS: 86212-34-2