Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471181-1G OR471181-250MG
APOSOR471181-1GEA 1540 EUR
APOSOR471181-1G APOSOR471181-250MG
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399075
Núm. CAS: 1261559-90-3