6-Phenylmorpholin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471184-1G OR471184-250MG
APOSOR471184-1GEA 1010 EUR
APOSOR471184-1G APOSOR471184-250MG
6-Phenylmorpholin-3-one
6-Phenylmorpholin-3-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781033
Núm. CAS: 5493-95-8