1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471188-1G OR471188-250MG OR471188-5G
APOSOR471188-1GEA 293 EUR
APOSOR471188-1G APOSOR471188-250MG APOSOR471188-5G
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Formula: C₈H₁₆BrN·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176495
Núm. CAS: 58689-34-2