4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471189-1G OR471189-5G
APOSOR471189-1GEA 109 EUR
APOSOR471189-1G APOSOR471189-5G
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Formula: C₇H₁₄BrNO·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176498
Núm. CAS: 88806-06-8